Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 731,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28±3°, c = 1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
175-185 °C, 180 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC[C@H]([C@H]1O[C@@](CC)(C[C@@H]1C)[C@H]2CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O2)C(=O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)CCc3ccc(C)c(O)c3C([O-])=O
InChI
1S/C34H54O8.Na/c1-9-25(31-21(6)18-34(11-3,42-31)26-16-17-33(40,10-2)23(8)41-26)30(37)22(7)28(35)19(4)12-14-24-15-13-20(5)29(36)27(24)32(38)39;/h13,15,19,21-23,25-26,28,31,35-36,40H,9-12,14,16-18H2,1-8H3,(H,38,39);/q;+1/p-1
InChI key
RDHDUYAKDYQPEW-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Poultry feeds using liquid chromatography with ultraviolet detection (LC-UV).
- Animal liver and eggs using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).
- Eggs using liquid chromatography-electrospray mass spectrometry (LC-EMS).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥95% (H-NMR), powder | description ≥98% (HPLC) | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (HPLC) |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade Molecular Biology |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) clinical testing | application(s) advanced drug delivery | application(s) forensics and toxicology | application(s) sample preservation |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (H-NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| optical activity [α]/D -28±3°, c = 1 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lasalocid A sodium salt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?