Przejdź do zawartości
72689
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane
analytical standard
Synonim(y):
Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
105946
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7747-35-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)