Merck
72646
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2OC6H3(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
67-70 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(OCC=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-2-10-19-13-8-9-14(15(17)11-13)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-9,11,17H,1,10H2
InChI key
GVZIBGFELWPEOC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)