Przejdź do
72641
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
47-49 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
InChI key
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)