Przejdź do
69983
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
77-80 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
InChI key
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
KOB0128909041CDS000246
description
analytical standard
description
-
description
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
description
AldrichCPR
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥95% (GC)
assay
-
assay
≥99.8%
assay
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)