Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
147-151 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
InChI key
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
147315-50-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?