Przejdź do
69388
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H29N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
139-143 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI key
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69683559857535753
description
analytical standard
description
analytical standard
description
99%
description
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)