Merck
69114
Dibutyl itaconate
analytical standard
Synonim(y):
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl itaconate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)