Przejdź do
69085
Di(ethylene glycol) dibenzoate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.33
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI key
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
499633597236339024
description
analytical standard
description
97%
description
75%, technical grade
description
98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
technical grade
grade
-
assay
≥95%
assay
97%
assay
75%
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)