Przejdź do
68303
N-Nitrosodibenzylamine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
NDBzA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodibenzylamine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Bladder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c