Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł |
Informacje o tej pozycji
733,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosodiethanolamine is commonly employed as a reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format (Solution) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| assay ≥95% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethanolamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
52.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.6 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1116-54-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?