Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
MDL number:
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
1.06 g/mL (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCCCC1
InChI key
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
N-Nitrosopiperidine is commonly employed as a reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
N-Nitrosopiperidine is commonly employed as a reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
Application
N-Nitrosopiperidine may be used as an analytical reference standard for the determination of volatile nitrosamines in meat samples using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Biochem/physiol Actions
Czynnik rakotwórczy wywołujący łagodne i złośliwe nowotwory dróg oddechowych, żołądka i przełyku u gryzoni; silny czynnik rakotwórczy nosa u szczurów.
Analysis Note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrozopiperydyna
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?