Przejdź do
64832
Spill-Resistant Midget Bubbler
bubbler volume 40 mL
Synonim(y):
Impinger/Bubbler
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
915,00 zł
Cena katalogowa1220,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
fritted stem glass bubbler
Quality Segment
description
marked intervals 15 mL
packaging
pkg of 1
technique(s)
active air sampling: suitable
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
bubbler volume
40 mL
cap diam.
24 mm
application(s)
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
24mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 10.7-dram vial (40mL) included.
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2216164833Z152439
description
bubbler volume 40 mL
description
size 125 mL, PTFE stopcock
description
-
description
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
material
fritted stem glass bubbler
material
PTFE stopcock
material
-
material
-
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
-
application(s)
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
-
description
marked intervals 15 mL
description
-
description
-
description
-
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
L
-
L
152 mm (6 in.)
L
-
cap diam.
24 mm
cap diam.
-
cap diam.
20 mm
cap diam.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)