Przejdź do
59569
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonim(y):
Supelguard LC-DIOL 2CM 2PK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
diol, diol phase
Pore size:
120 Å
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-Diol Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L20
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
diol, diol phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595595956659567
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
matrix active group
diol, diol phase
matrix active group
diol, diol phase
matrix active group
phenyl, phenyl phase
matrix active group
CN, cyano phase
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
agency
suitable for USP L20
agency
suitable for USP L20
agency
suitable for USP L11
agency
suitable for USP L10
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)