Przejdź do
59567
SUPELCOSIL LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonim(y):
Supelguard LC-CN 2CM 2/PK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
CN, cyano phase
Pore size:
120 Å
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-CN Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L10
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
CN, cyano phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595575956659556
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
CN, cyano phase
matrix active group
CN, cyano phase
matrix active group
phenyl, phenyl phase
matrix active group
phenyl, phenyl phase
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L11
agency
suitable for USP L11
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)