Przejdź do
59556
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Synonim(y):
Supelguard LC-DP 2CM KIT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1072,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
phenyl, phenyl phase
Pore size:
120 Å
1072,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-DP Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L11
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
phenyl, phenyl phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Other Notes
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595665955959567
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase
matrix active group
phenyl phase, phenyl
matrix active group
phenyl, phenyl phase
matrix active group
diol, diol phase
matrix active group
cyano phase, CN
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L11
agency
suitable for USP L11
agency
suitable for USP L20
agency
suitable for USP L10
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)