Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (glass beads, acid-washed) enable easy and economic construction of desired systems. For large peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 250 μm beads is recommended. For small peak volumes, a single bead string reactor (30 cm of 0.5 mm I.D. PTFE tubing) filled with 250 μm beads may be utilized.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description In saline, Sterile-filtered | description size 75 μm, acid-washed/silanized | description soda-lime glass, diam. 3 mm | description borosilicate, diam. 3 mm |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| packaging pkg of 25 g | packaging pkg of 25 g | packaging pack of 1 ea (454 g (1 lb)) | packaging pack of 1 ea (454 g), pack of 4 ea (4 x 454 g (4 x 1 lb)) |
| size 250 μm | size 75 μm | size - | size - |
| description acid-washed | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Postcolumn Reactor Components, Glass Beads
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?