Przejdź do
58827
Rheodyne® Model 7010 Injector
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
4650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
number of ports 6, positions 2
General description
The original Rheodyne HPLC injector, Model 7010 introduces 5 μL - 5 mL samples onto a column with excellent reproducibility (intended for complete loop filling only). Six clustered ports allow compact interconnections, minimizing tubing volume. The flat-face seal is easy to adjust and service. Operates at pressures to 7000 psi (490 kg/cm2). Supplied with a 20 μL loop; order fill port separately.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
544325746357461
description
-
description
-
description
stainless steel
description
PEEK
feature
positions 2, number of ports 6
feature
positions 2, manual, number of ports 6
feature
positions 2, number of ports 6, manual
feature
manual, number of ports 6, positions 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)