Przejdź do
57463
Rheodyne® Model 3725i Preparative Sample Injector
stainless steel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
9380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
feature
manual, number of ports 6, positions 2
packaging
pkg of 1 ea
General description
Model 3725i sample injectors for 1-10 cm I.D. HPLC columns combine the ease of use and versatility of Rheodyne′s analytical-scale injectors with the ability to handle large samples and high flow rates. Rugged and easily maintained, in a choice of stainless steel or PEEK flowpaths. Includes 10 mL sample loop, 1/8 in. fittings for all ports, 5cm large-bore syringe needle (16 gauge/0.65 in. OD) for rapid injection of large samples, needle port cleaner, two vent tubes, wrenches, mounting screws, and instructions.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574615443258827
description
stainless steel
description
PEEK
description
-
description
-
feature
number of ports 6, positions 2, manual
feature
number of ports 6, positions 2, manual
feature
positions 2, manual, number of ports 6
feature
positions 2, number of ports 6
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
material
stainless steel
material
PEEK
material
-
material
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)