Przejdź do
58701
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
General description
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
587025870320533
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58702
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58703
PTFE Tubing
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
description
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1
packaging
-
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
L × O.D. × I.D.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)