Przejdź do
Z367982
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
Synonim(y):
Harvard Bioscience 7424-CA500, dialyzer filter, filter, membrane filter, particulate filter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Packaging:
pack of 25 ea
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 25 ea
technique(s)
dialysis: suitable
dialyser capacity
10-200 μL
diam.
11 mm
pore size
500 Da MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate membrane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)