Przejdź do
57627
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 100 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
volume
100 μL
General description
Sample loop for model 7725 injector (volume 100 μL) is best suited for advanced fluid-handling solutions for broad range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It is useful in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
576265762457631
description
volume 100 μL
description
volume 50 μL
description
volume 10 μL
description
volume 2 mL
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
10 μL
volume
2 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)