Przejdź do
57402
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
L × I.D.
5 m × 0.25 mm
volume
0.25 mL
compatibility
for use with PHRED Reactor
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574115740357404
description
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
description
L × I.D. 20 m × 0.5 mm, volume 4.0 mL
description
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
description
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
L × I.D.
5 m × 0.25 mm
L × I.D.
20 m × 0.5 mm
L × I.D.
10 m × 0.25 mm
L × I.D.
15 m × 0.25 mm
volume
0.25 mL
volume
4.0 mL
volume
0.5 mL
volume
0.75 mL
compatibility
for use with PHRED Reactor
compatibility
for use with PHRED Reactor
compatibility
for use with PHRED Reactor
compatibility
for use with PHRED Reactor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Knitted reactor coil
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)