Przejdź do
57136
Supelclean LC-18 SPE Tube
volume 60 mL, pk of 16
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
16 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
PE frit (20 μm porosity), polypropylene hardware
feature
endcapped
packaging
pk of 16
extent of labeling
~11.5% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
60 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Supelclean LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50427057012505471
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
extent of labeling
~11.5% C loading
extent of labeling
~11.5% C loading
extent of labeling
~11.5% C loading
extent of labeling
~11.5% C loading
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean LC-18 SPE Tube
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)