565306-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® RP-Amide HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
19.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2.1 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
2.7 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis RP-Amide is a new generation ultra low bleed, embedded polar group (EPG) phase that provides orthogonal selectivity and increased resolution for HPLC and LC-MS analysis of polar compounds. The Ascentis RP-Amide is the first choice in embedded polar group HPLC phases.
Cechy i korzyści
- Excellent retention and peak shape for polar compounds
- 100% aqueous compatibility
- Ultra low bleed, LC-MS compatible
- Unique selectivity
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?