Przejdź do
55053
RheBuild® Kit
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
General description
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550495505155052
RheBuild® Kit for use with 9725/9725i/9726 Injectors
55053
RheBuild® Kit
RheBuild® Kit for use with 7725/7725i/7726
55049
RheBuild® Kit
vibrant-m
55051
RheBuild® Kit
RheBuild® Kit for use with 9010/9040 Injector
55052
RheBuild® Kit
description
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
description
for use with 7725/7725i/7726
description
for use with 9125/9126
description
for use with 9010/9040 Injector
compatibility
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
compatibility
for use with 7725/7725i/7726
compatibility
for use with 9125/9126
compatibility
for use with 9010/9040 Injector
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheBuild® Kit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)