Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccompatibility
for use with 7725/7725i/7726
General description
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with 7725/7725i/7726 | description for use with 9125/9126 | description for use with 9010/9040 Injector | description for use with 9725/9725i/9726 Injectors |
| compatibility for use with 7725/7725i/7726 | compatibility for use with 9125/9126 | compatibility for use with 9010/9040 Injector | compatibility for use with 9725/9725i/9726 Injectors |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheBuild® Kit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?