Przejdź do
503223
Carbon Dioxide Trap Refill
pkg of 500 cc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 cc
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
EC Number:
215-185-5
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.54
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 500 cc
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Sodium hydroxide nonfibrous silicate material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22823U23989503215
description
pkg of 500 cc
description
volume 474 cc
description
pkg of ~475 cc
description
volume 250 cc, 1/4 in. fitting
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
packaging
pkg of 500 cc
packaging
-
packaging
pkg of ~475 cc
packaging
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)