Przejdź do
48094
Phenanthrene-d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c21c3c(c(c(c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36462248863CRM40071
description
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
description
certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL in acetone
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
environmental
application(s)
electronics
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenanthrene-d10 solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1517-22-2
CAS No.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)