Przejdź do
46956
Transformer oil (PCB free)
analytical standard, PCB free
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
216,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
216,75 zł
Cena katalogowa289,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 10 × 5 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Sigma-Aldrich offers transformer oil (PCB free) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Purity of the chemical is about 99% unless otherwise stated.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST3080NIST3079ERMBB350
description
analytical standard, PCB free
description
NIST®SRM®
description
NIST®SRM®
description
ERM®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
reference material
grade
reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
single component solution
format
single component solution
format
matrix material
packaging
pkg of 10 × 5 mL
packaging
pkg of (5x1.2 mL)
packaging
pkg of (5x1.2 mL)
packaging
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transformer oil (PCB free)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-53-6 + 64742-46-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)