Przejdź do
442858
4-tert-Octylphenol
analytical standard
Synonim(y):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2C(CH3)2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
EC Number:
205-426-2
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
513992
MDL number:
NACRES:
NA.24
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
175 °C/30 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
InChI key
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
4-tert-Octylphenol has been used as a reference standard for the determination of the analyte in water samples using ultra-high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UHPLC/MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
29082332467
description
analytical standard
description
97%
description
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
neat
format
-
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-tert-Octylphenol
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
140-66-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)