Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
10 μg/g in acetonitrile
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
The cyclic peptide Cereulide is a strong cytotoxin produced by some strains of Bacillus cereus and Bacillus megaterium. When ingested, it causes nausea and vomiting. It is both heat and acid stable and can be present mainly in stark-rich foods such as pasta or rice. This isotope-labelled certified reference material together with the native CRM solution 38708 is suitable to be used for ISO method 18465:2017 or similar LC-MS methods.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 μg/g in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 20 μg/g in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description AldrichCPR | description AldrichCPR |
| format single component solution | format single component solution | format - | format - |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| concentration 10 μg/g in acetonitrile | concentration 20 μg/g in acetonitrile | concentration - | concentration - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Cereulide-13C6 (cyclo[-Val-1-13C-D-O-Leu-D-Ala-3-13C-O-Val-]3) solution 10 μg/g in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/338/661/9ae347e4-5fd9-4c02-b0f5-1d0b89778f80/640/9ae347e4-5fd9-4c02-b0f5-1d0b89778f80.png)