Przejdź do
29663-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonim(y):
Low Adsorption Vial Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber glass vial, light blue polypropylene cap, natural PTFE/silicone septa
feature
closure type blue polypropylene hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL
fitting
thread for 9 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Agilent/HP, for use with Thermo Fisher, for use with Waters
Legal Information
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)