Merck
29624-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
10F-C/F-0.63, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle
needle size
23 ga
description
color (dark orange)
feature
point style 1, syringe type F (cemented needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 002981
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
volume
10 μL
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)