Przejdź do
29092-U
Versa Vial™ closures, 12 mm diameter, pkg 100
white PTFE/silicone plug (with slit)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white PTFE/silicone plug (with slit)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 5.4 mm × 10 mm
application(s)
general analytical
General description
The new 12mm Polyethylene green plug (29088-U) is designed to work with the Versa Vial where a tight seal is required. The conical starburst design of this plug provides self-centering needle penetration, and an extened tab facilitates easy insertion and removal from the vial.
The soft plugs for the Versa Vial are designed to press-fit securely into the neck opening of the vial and are available in several materials to provide maximum sample compatibility when used for autosampler systems.
The chlorobutyl and PTFE/silicone plugs are autoclavable.
Legal Information
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)