Przejdź do
27558
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/silicone septum, clear cap
feature
closure type clear polypropylene hole cap
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
application(s)
general analytical
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27326SU86014329049U
description
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
description
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
description
PTFE/silicone (with slit)
description
black polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
feature
closure type clear polypropylene hole cap
feature
closure type clear polypropylene hole cap
feature
-
feature
closure type black polypropylene hole cap
material
PTFE/silicone septum, clear cap
material
PTFE/silicone septum, clear cap
material
PTFE/silicone (with slit), blue polypropylene (6.0 mm hole)
material
PTFE/silicone septum (with slit), black polypropylene cap
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)