Przejdź do
27472
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonim(y):
PK100 22ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum liner, amber glass vial, black phenolic cap (solid-top)
feature
closure type black phenolic solid top cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
application(s)
general analytical
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271492700027138
description
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
description
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
description
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
description
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
volume
22 mL
volume
7 mL
volume
2 mL
volume
4 mL
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 13-425
feature
closure type black phenolic solid top cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic solid top cap
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type green melamine solid-top cap
material
black phenolic cap (solid-top), amber glass vial, aluminum liner
material
black phenolic solid cap, clear glass vial, aluminum liner
material
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), F217/PTFE cap liner, PTFE liner, green melamine resin cap (solid-top)
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
O.D. × H
23 mm × 85 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
15 mm × 45 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)