Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear glass vial
description
cap not included
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of × 100 ea
vial O.D. × H
12 mm × 32 mm
volume
1.1 mL
fitting
thread for 8-425
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, clear glass
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?