Przejdź do
27166
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Produkt 27166 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white tan PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
16 mm
diam. × thickness
16 mm × 0.090 in.
compatibility
for use with 15 mL vial, for use with screw cap, 18-400
General description
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, tan PTFE/silicone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)