Przejdź do
24883
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
description
aluminum/silicone, septum type: Barrier
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
diam. × thickness
11 mm × 0.060 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 4 mL vial, for use with screw cap, 13-425
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, Barrier, pkg 100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)