Merck
24407
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 0.5 μL, 0.5BR-PE-0.63, removable needle, needle size 23 ga, needle L 70 mm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
description
color (light orange), liquid syringe
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 000478
needle L
70 mm
volume
0.5 μL
application(s)
general analytical
Legal Information
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)