Przejdź do zawartości
24403
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
description
0.5BR-HP-0.63
feature
needle type R (removable needle), syringe type Standard syringe, removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 000410
needle L
42 mm
volume
0.5 μL
application(s)
general analytical
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)