This product is not designed for high pressure. It is typically used with in-line pressure regulators. The inlet pressure should not exceed 250 psi.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvolume
750 cc
fitting
General description
Molecular Sieve 5A efficiently removes moisture and heavy hydrocarbons from compressed air, electrolytically produced hydrogen, house nitrogen, or other gases with high moisture or hydrocarbon content.
Dimensions:
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26
1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter - 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2
3/8 in. (6 cm) diameter - S-Trap: 7
1/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Application
Molecular Sieve 5A moisture trap may be used for the removal of hydrocarbons from air.[1] Furthermore, it may also be used in gas chromatography for the measurement of atmospheric nitrous oxide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 750 cc | volume 750 cc | volume - | volume 200 cc |
| fitting | fitting | fitting | fitting |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve 5A Moisture Trap
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the maximum pressure can apply.