Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł |
Informacje o tej pozycji
788,00 zł
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
200 cc
fitting
1/4 in. fitting
General description
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26
1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter - 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2
3/8 in. (6 cm) diameter - S-Trap: 7
1/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 200 cc, 1/4 in. fitting | description volume 200 cc, 1/8 in. fitting | description S-trap, 1/8 in. fitting | description volume 750 cc, 1/4 in. fitting |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
| fitting 1/4 in. fitting | fitting 1/8 in. fitting | fitting 1/8 in. fitting | fitting 1/4 in. fitting |
| volume 200 cc | volume 200 cc | volume - | volume 750 cc |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve 5A Moisture Trap
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?