Przejdź do
23742
Cage for Fused Silica Column
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 3 ea
size
6 in. (15 cm)
compatibility
for use with 0.25 mm I.D. column
General description
This unique design with minimal metal-to-column contact reduces the possibility of damaging the protective coating on columns. Additionally, the design makes it easy to hang columns in most GC ovens.
As the ends of the flexible fused-silica capillary tubing are intrinsically straight, column must be coiled and properly confined on a circular frame, also called a “cage”. The capillary column can then be safely mounted in the column oven of the gas chromatograph.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
813727
description
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
compatibility
for use with 0.25 mm I.D. column
compatibility
-
size
6 in. (15 cm)
size
-
packaging
pkg of 3 ea
packaging
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)