Przejdź do
23489
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm I.D. Column, pkg of 12 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
501,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
501,00 zł
Cena katalogowa668,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
ferrule type long
packaging
pkg of 12 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm I.D. Column
General description
CapSeal Bullet ferrules consist of a graphite material captured in an aluminum base. This unique design keeps the ferrule from adhering to the fitting, making it easy to remove. Eliminate the headache of digging out a stuck ferrule and risking damage to your fitting.
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234952348223486
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm I.D. Column, pkg of 12 ea
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 12 ea
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
I.D.
0.5 mm
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.5 mm
feature
ferrule type long
feature
ferrule type graphite in an aluminum base
feature
-
feature
-
compatibility
0.32 mm I.D. Column
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.32 mm Column I.D.
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 48 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 48 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)