Przejdź do
23322
Rotameter Tripod Assembly
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
Synonim(y):
TRIPOD STAND ASSEMBLY
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
General description
Use a rotameter tripod assembly to mount a rotameter anywhere.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.093262254922550-U
Statyw For use with portable MAS-100 family, length 88-250 cm
Millipore
1.09326
Statyw
compatibility
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
compatibility
for use with Portable Air Samplers
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotameter Tripod Assembly
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)