Przejdź do
22970
Adustable Single Port Mini-Vap Evaporator/Concentrator
Mini-Vap size 1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable,
single unit
Synonim(y):
Mini-Vap 1mv ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for EPA OTM-45
packaging
pkg of 1 ea
Mini-Vap size
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
application(s)
PFAS testing
General description
The Mini-Vap includes a needle valve for fine metering of air or nitrogen drying gas. Ideal for a wide variety of needs in evaporation or concentration.
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z742580Z742581Z742584
description
Mini-Vap size 1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable,
single unit
description
red, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
description
red, AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
blue, AC/DC input 230 V AC, UK plug
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
suitable for EPA OTM-45
agency
-
agency
-
agency
-
Mini-Vap size
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
Mini-Vap size
-
Mini-Vap size
-
Mini-Vap size
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
EPAOTM45
-
-
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)