Przejdź do
22686
SWAGELOK® Union Cross
SWAGELOK® 400-4, brass, 1/4 in. SWAGELOK
Synonim(y):
Swagelok® 400-4,BRASS UNION CROSS 1/4" EA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-4
fitting
1/4 in. SWAGELOK
General description
Nuts and ferrules included.
Union cross generally divides the eluent flow into three directions which is coming from the pump. In gas system, pure gases from mass flow controllers are converged at the union cross and in turn flow into different size tubing to generate turbulence which produce homogenized gas.
Application
Swagelok® union cross was used in sensor test module along with electrical breakout box to pressurized high temperature reactors such as high performance reactor (HPR) microreactor.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220042201522030-U
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
22004
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
22015
SWAGELOK® Union
material
brass
material
brass
material
brass
material
stainless steel
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-4
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
fitting
1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in.
fitting
1/8 in.
fitting
1/4 in.
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Union Cross
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)