Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
General description
Nut and ferrules included.
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Application
Brass Swagelok® union maybe used in determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description SWAGELOK® 400-6, brass, | description SWAGELOK® 400-6, stainless steel, | description SWAGELOK® 200-6, brass, | description SWAGELOK® 200-6, stainless steel, |
| material brass | material stainless steel | material brass | material stainless steel |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-6 |
| fitting | fitting | fitting | fitting |
| packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Union
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?